Learn More
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%, ee 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388706 1 g 1 g
11398706 5 g 5 g
11308716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19411.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87392-07-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00272639
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
Nombre IUPAC Ácido (2S)-oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densidad 1.213
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.46
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Número UN UN3265
Beilstein 4658738
Punto de ebullición 244°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza ≥98%