Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba S
Código de producto. 17363211 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17363211 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 17363211 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M9650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts S - Prueba - Basada en el método original de Itano 1953. Destinada para su uso como reactivo de detección para la detección de Hb-S.
  • Para la detección in vitro de muestras de sangre humana para detectar la presencia de hemoglobina-S, que se asocia al rasgo de células falciformes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Solución tampón de fosfato y reactivo de polvo que contiene saponina y ditionita de sodio
Formato 5 frascos (20 ml) y 5 viales (2,2 g)
Tipo de muestra Plasma
Sensibilidad A niveles bajos de Hb-S (10-20 %), el resultado de turbidez puede ser equívoco y requerir confirmación mediante la técnica de centrifugación. Por debajo del 10 % de Hb-S, es probable que los resultados de todas las pruebas de solubilidad, incluida la prueba S, sean equívocos o negativos. Sin embargo, este nivel de sensibilidad es suficiente para el diagnóstico de casos de rasgo de células falciformes con un bajo porcentaje de hemoglobina-S debido a la talasemia coexistente.
Tipo Prueba de detección
Para utilizar con (aplicación) Detección in vitro de muestras de sangre humana para detectar la presencia de hemoglobina asociada al tejido de células falciformes
Para utilizar con (equipo) Muestras de control positivas y negativas, pipetas, tubos de plástico transparente o de prueba de vidrio (75 x 12 mm), temporizador, centrífuga capaz de girar tubos (a 1200 g [solo para técnica de giro]), guantes de látex, gafas de seguridad y otras prendas protectoras adecuadas, recipientes de residuos peligrosos
Incluye 50 pruebas
Material Frascos cuentagotas de polietileno
N.º de reacciones 3 por prueba
Grupo de organismos Animal
Tipo de empaquetado Cartón
Cantidad 5 frascos (20 ml) y 5 viales (2,2 g)
Tipo de reactivo M96A 5 x 20 ml - Solución tampón de fosfato, M96B 5 x 2,2 g - polvo seco
Especie Hemoglobina S
Especificidad Con la prueba S se pueden obtener resultados fiables hasta aproximadamente el 10 % de Hb-S.
Clase de organismo diana Eucariota
Tiempo de prueba 3-5 minutos