Learn More
(S)-tert-leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10504023 1 g Frasco de vidrio 1 g
10706953 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10085293 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10504023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377530010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112245-13-3
Fórmula molecular C6H16NO
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00192250
Clave InChI JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Sinónimo l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
PubChem CID 2734079
SMILES CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-tert-Leucinol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Blanco o incoloro
Envase Frasco de vidrio
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Rotación específica +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH)
Densidad 90g/mL
Condición de rotación específica + 37.50 (20.00°C c=2,EtOH)
Cantidad 1 g
Forma física Masa de baja fusión cristalina o líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
Nombre IUPAC (2S)-1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-aminium
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza ≥94%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-tert-Leucinol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.