Learn More
(S)-terc-butilsulfinamida, TRC
Código de producto. 30331494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331494 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6937552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-tert-Butylsulfinamide
CAS 343338-28-3
Fórmula molecular C4H11NOS
Cantidad 2.5 g
Sinónimo [S(S)]-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[S@](=O)N
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
Peso molecular (g/mol) 121.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0561