Learn More
(S)-terc-butilsulfinamida, 97+%, (> 98,0% ee), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10267983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10257983 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10267983 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 391080050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 343338-28-3 | Molecular Formula: C4H11NOS | Molecular Weight: 121.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 343338-28-3
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.2
Número MDL MFCD05861480
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-tert-Butylsulfinamide
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSONH2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3607
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación