Learn More
(S)-terc-butilsulfinamida, 97+%, (> 98,0% ee), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257983 1 g Frasco de vidrio 1 g
10267983 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391080010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343338-28-3
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.2
Número MDL MFCD05861480
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
PubChem CID 11355477
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-tert-Butylsulfinamide
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSONH2
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 3607
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación