Learn More
Clorhidrato de S-tert-butilo-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495488 25 g 25 g
15485488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59244.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2481-09-6
Número MDL MFCD00037426
Specifications
Nombre del producto químico o material S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Color Blanco
Fórmula molecular C7H16ClNO2S
Sinónimo s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
Clave InChI MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-tert-butilsultanilpropanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 213.72
Cantidad 25 g
PubChem CID 17750295
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo