Learn More
Clorhidrato de S-tert-butilo-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485488 5 g 5 g
15495488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59244.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2481-09-6
Número MDL MFCD00037426
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Color Blanco
Fórmula molecular C10H16Si2
Sinónimo 1,4-bis dimethylsilyl benzene, benzene, 1,4-bis dimethylsilyl, p-phenylenebis dimethylsilane, 1,4-phenylenebis dimethylsilane, p-bis dimethylsilyl benzene, silane, p-phenylenebis dimethyl, silane, 1,4-phenylenebis dimethyl, 1,4 bis dimethylsilyl benzene
Clave InChI UHXCHUWSQRLZJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](=C1C=CC(=[Si](C)C)C=C1)C
Nombre IUPAC (4-dimetilsililideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 192.41
Cantidad 5 g
PubChem CID 6328729
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo