Learn More
(S)-terc-butil 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-6-hidroxihexanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 213176-15-9 |
| Fórmula molecular | C15H29NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-6-hydroxy-L-norleucine-1,1-dimethylethyl Ester |
| SMILES | BrC(C=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C=C2)=C2Br |
| Peso molecular (g/mol) | 303.39 |