Learn More
(S)-Terfenadina N-Óxido, Mikromol™
Código de producto. 17923656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17923656 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0055.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de (S)-terfenadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Terfenadine N-Oxide
CAS 2732309-85-0
Nombres de analitos o componentes (S)-Terfenadine N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C32 H41 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-, 1-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C32H41NO3/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33(36)23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/t29?,30-,33?/m0/s1
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-terc-butilfenil)-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]butan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 487.67
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.3086 g/mol