Learn More
(S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate, TRC
Código de producto. 30137354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137354 25 mg 25 miligramos
17940525 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01850625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1432630-26-6
Fórmula molecular C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 635.5149
Sinónimo 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate, 5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate
Nombre IUPAC [[(2S)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxy)fosforil]oximetil propano-2-il carbonato; (E)-pero-2-ácido enedioico
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.184
Porcentaje de pureza >95%