Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Sulpiride
Descripción
(S)-(-)-Sulpiride is an active enantiomer. Selective D2-like dopamine antagonist (Ki values are ∼ 0.015, ∼ 0.013, 1, ∼ 45 and ∼ 77 μM at D2, D3, D4, D1 and D5 receptors respectively).
Racemate also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Sulpiride |
| CAS | 23672-07-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C15H23N3O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.42 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 341.426 |