Learn More
S-sulfo-L-cisteína Sal Sódica (~85%), TRC
Código de producto. 30012518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012518 100 mg 100 miligramos
30011265 500 mg 500 miligramos
30011062 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS789483100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7381-67-1
Fórmula molecular C3H6NO5S2Na
Peso molecular (g/mol) 223.2
Sinónimo L-Cysteine, Hydrogen Sulfate (Ester), Monosodium Salt (6CI,8CI), L-Cysteine, Hydrogen Sulfate (Ester), Monosodium Salt (9CI);NSC 344479, S-Sulfocysteine Monosodium Salt, S-Sulfocysteine Sodium Salt, Sodium Cysteine-S-sulfonate
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-amino-1-hidroxi-1-oxo-3-sulfonatosulfanipropano
SMILES [Na+].N[C@@H](CSS(=O)(=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO5S2.Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.9585