Learn More
Tocris Bioscience™ S-Sulfo-L-cysteine sodium salt
Descripción
S-Sulfo-L-cysteine sodium salt is an EAA receptor agonist. Agonist at mGlu1α and mGlu5a subtypes expressed in clonal RGT cell lines.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7381-67-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100 mM in water |
| Fórmula molecular | C3H6NO5S2Na |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 223.19 |
Para uso exclusivo en investigación