Learn More
Óxido de (S)-estireno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15294764 25 g Frasco de vidrio 25 GR
15150967 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20780-54-5 | C8H8O | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-54-5
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00064310,MFCD00066210
Clave InChI AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
PubChem CID 114946
ChEBI CHEBI:51014
Nombre IUPAC (2S)-2-feniloxirano
SMILES C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Styrene oxide
Punto de fusión -37.0°C
Densidad 1.0510g/mL
Punto de ebullición 192.0°C to 194.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.051
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-Styrene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.