Learn More
(S)-Estireno glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Styrene Glycol |
| CAS | 25779-13-9 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (S)-Phenylethane-1,2-diol, (S)-Phenylethylene Glycol, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-feniletano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |