Learn More
(S)-SNAP5114, MedChemExpress
Código de producto. 16416587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16416587 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16416587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103504
MedChemExpress (S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
(S)-SNAP5114 is a selective GABA transport inhibitor, with IC50 values of 5 μM and 21 μM for hGAT-3 and rGAT-2, respectively. (S)-SNAP5114 is an anticonvulsant drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-SNAP5114
CAS 157604-55-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H35NO6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (197.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CN(CCOC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)CCC1)O
Peso molecular (g/mol) 505.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation