Learn More
(S)-Silodosina, TRC
Código de producto. 30010166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010166 2.5 mg 2.50 miligramo
30007396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4650052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2182279-45-2
Fórmula molecular C25H32F3N3O4
Peso molecular (g/mol) 495.53
Sinónimo Silodosin Impurity 4
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2S)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propil]indolina-7-carboxamida
SMILES C[C@@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Silodosin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2345