Learn More
(S)-Sibutramina Cloruro, TRC
Código de producto. 30137045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137045 100 mg 100 miligramos
30009844 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS422504100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153341-23-2
Fórmula molecular C17H26ClN . HCl
Peso molecular (g/mol) 316.31
Sinónimo (S)-1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride, (S)-BTS 54524, (S)-Reductil, (S)-Vazy
Nombre IUPAC (1S)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Sibutramine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H/t16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1521