Learn More
(S)-Selisistat, MedChemExpress
Código de producto. 16449117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449117 5 mg 5 miligramos
16406538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15452A
MedChemExpress (S)-Selisistat ((S)-EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor, with an IC50 of 98 nM.
(S)-Selisistat ((S)-EX-527) is a potent and selective SIRT1 inhibitor, with an IC50 of 98 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Selisistat
Forma física Solid
CAS 848193-68-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (S)-EX-527
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (402.07 mM)
SMILES O=C([C@@H]1C(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3CCC1)N
Peso molecular (g/mol) 248.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.71
Porcentaje de pureza 98.15%