Learn More
Alcohol (S)-(-)-sec-fenetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712261 1 g Frasco de vidrio 1 g
10501164 5 g Frasco de vidrio 5 g
10289723 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217790010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-91-6
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00064264
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9°C to 11°C
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 98°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)OH
Índice de refracción 1.5260 to 1.528
Cantidad 1 g
Beilstein 06, IV, 3029
Gravedad específica 1.01
Condición de rotación específica −42.50 (20.00°C neat)
Rotación específica -42.5
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.