Learn More
(S)-(+)-Sec-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10022990 1 g 1 g
10388350 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218030010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4221-99-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00064281
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
PubChem CID 444683
ChEBI CHEBI:45475
Nombre IUPAC (2S) butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-sec-Butanol
Punto de fusión -114°C
Nombre de nota 0.99
% mín. CAS 98.5
Color Incolora
% máx. CAS 100
Densidad 0.8000g/mL
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3960 to 1.398
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Viscosidad 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Índice Merck 15, 1543
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.