Learn More
Clorhidrato de (S)-salsolina, TRC
Código de producto. 30416428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30416428 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30416428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1000085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (S)-Salsoline Hydrochloride
CAS 881-26-5
Fórmula molecular C11 H15 N O2 • HCl
Cantidad 5 mg
Sinónimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-isoquinolinol Hydrochloride, (-)-Salsoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-6-Isoquinolinol Hydrochloride, (1S)-7-Methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol Hydrochloride, (S)-Salsoline Hydrochloride, 7-O-Methylsalsolinol Hydrochloride, Methoxysalsolinol Hydrochloride, O7-Methylsalsolinol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-7-9-6-11(14-2)10(13)5-8(9)3-4-12-7;/h5-7,12-13H,3-4H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES C[C@H]1C2=CC(OC)=C(O)C=C2CCN1.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de (S)-7-metoxi-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-6-ol
Peso molecular (g/mol) 229.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.09
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.