Learn More
S-(s)-Verapamilo-D6, TRC
Código de producto. 30456513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456513 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12499310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(s)-Verapamil-D6
CAS 1329611-24-6
Fórmula molecular C27H33D6ClN2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (αS)-α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl-d6)-benzeneacetonitrile Hydrochloride, (S)-Verapamil-d6 Hydrochloride, (-)-Verapamil-d6 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/t27-;/m0./s1/i1D3,2D3;
SMILES COC1=C(OC)C=CC(CCN(C)CCC[C@@](C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C#N)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 497.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.2975