Learn More
S-(s)-Verapamilo-D6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(s)-Verapamil-D6 |
| CAS | 1329611-24-6 |
| Fórmula molecular | C27H33D6ClN2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl-d6)-benzeneacetonitrile Hydrochloride, (S)-Verapamil-d6 Hydrochloride, (-)-Verapamil-d6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/t27-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | COC1=C(OC)C=CC(CCN(C)CCC[C@@](C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C#N)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 497.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.2975 |