Learn More
[(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl], RU 18,5 %
Código de producto. 15467567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467567 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15467567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35726.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl]
CAS 1437326-26-5
Notas del porcentaje del ensayo Ru 18,5 %
Fórmula molecular C24H27ClN2O2RuS
Número MDL MFCD22988933
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo s,s-teth-msdpen-rucl , ru, chloro 1s,2s-1,2-diphenyl-1-3-6-phenyl propyl amino-2-methylsulfonylamido ruthenium ii rucl s,s 2teth-msdpen
Clave InChI BNUPYTHKEKTXRC-WLKYSPGFSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[N-]C(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NCCCC3=CC=CC=C3.Cl[Ru+]
Nombre IUPAC clororutenio(1+); [(1S,2S)-1,2-difenil-2-(3-fenilpropilamino)etil]-metilsulfonilazanida
Peso molecular (g/mol) 544.072
PubChem CID 121235536
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.09