Learn More
(S,S)-clorhidrato de palonosetrón, TRC
Código de producto. 30427590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427590 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1658005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palonosetron Hydrochloride
CAS 135729-62-3
Fórmula molecular C19 H24 N2 O . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','hydrochloride (1:1)','(3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','[S-(R*,R*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-','monohydrochloride','(3aS)- (9CI), Aloxi, Onicit, Palonosetron hydrochloride, RS 25259-197
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
SMILES Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Nombre IUPAC (3aS)-2-[(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 332.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1655