Learn More
Clorhidrato de (S,S)-Palonosetron-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,S)-Palonosetron-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1246816-81-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H22D3ClN2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3aS)-2-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one-d3 Hydrochloride, Aloxi-d3, Onicit-d3, RS-25259-197-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1/i11D2,17D; |
| SMILES | O=C(N([C@@]1([2H])[C@@H](CC2)CC[N@@]2C1)C3([2H])[2H])C4=CC=CC5=C4[C@]3([H])CCC5.Cl |
| Nombre IUPAC | (3aS)-3,3-dideuterio-2-[(3S)-3-deuterio-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3a,4,5,6-tetrahidrobenzo[de]isoquinolin-1-ona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 335.89 |
| Mostrar más |