Learn More
(S,S)-oxaliplatino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-N,N'][oxalato(2-)-O,O']platinum |
| CAS | 61758-77-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 Pt |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Platinum','[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-','(SP-4-2)-, Platinum','(1,2-cyclohexanediamine-kappaN,kappaN')[ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-','[SP-4-2-[1S-(trans)]]-, Platinum','[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN,kappaN'][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]- (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine','platinum complex','(1S-trans)-, [(1S,2S)-1,2-Cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum, NSC 266042, Platinum','(1,2-cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O']-','[SP-4-2-(1S-trans)]-, (SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum, Oxaliplatin Imp. D (EP), (S,S)-Oxaliplatin, Oxaliplatin Related Compound D (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m0../s1 |
| SMILES | O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@H]3CCCC[C@@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 397.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.0601 |