Learn More
(S)-(+)-S-Metil-S-fenilsulfoximina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342616 250 mg 250 miligramos
11332616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08618.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33903-50-3 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33903-50-3
Fórmula molecular C7H9NOS
Peso molecular (g/mol) 155.215
Número MDL MFCD00151461
Clave InChI YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
Nombre IUPAC imino-metil-oxo-fenil-$l^{6}-sulfano
SMILES CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Punto de fusión 30°C to 32°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5245633
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +36° (c=1 in Acetone)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.22
Porcentaje de pureza 97%