Learn More
(S,S)-meta-nitro-cloranfenicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,S)-meta-nitro-Chloramphenicol |
| CAS | 1327173-85-2 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl2 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dichloro-N-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]acetamide, 2,2-Dichloro-N-((1S,2S)-1,3-dihydroxy-1-(3-nitrophenyl)propan-2-yl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1S,2S)-1,3-dihidroxi-1-(3-nitrofenil)propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 323.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.012 |