Learn More
(S,S)-Hidroxi Bupropión, TRC
Código de producto. 30401799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401799 1 mg
30394507 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8306701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192374-14-4
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 292.2
Sinónimo (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol, Radafaxine
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-(3-clorofenilo)-3,5,5-trimetilmorfolina 2-ol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-hydroxy Bupropion
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0793