Learn More
(S,S)-(-)-hidrobenzoína, TRC
Código de producto. 30398079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30398079 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30398079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7145201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
CAS 2325-10-2
Fórmula molecular C14H14O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, D-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, [S-(R*,R*)]-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-(S,S)-Hydrobenzoin, (-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-Hydrobenzoin, (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethanediol, (S,S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanol, (S,S)-Hydrobenzoin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
SMILES CCO\C=C\C(=O)CC
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 214.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0994