Learn More
(S,S)-(-)-Hidrobenzoina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15428999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15428999 25 g 25 g
15418999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15428999 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14082.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2325-10-2
Número MDL MFCD00064255
Specifications
Nombre del producto químico o material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Blanco
Fórmula molecular C14H14O2
Cantidad 25 g
Beilstein 2330888
Índice Merck 14,4777
Sinónimo s,s---hydrobenzoin, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, s,s-hydrobenzoin, s,s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, hydrobenzoin,-, unii-wx45q7714b, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-diphenylethylene glycol, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, isohydrobenzoin
Clave InChI IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 214.26
PubChem CID 853020
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystals