Learn More
(S,S)-(-)-Hidrobenzoina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418999 5 g 5 g
15428999 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14082.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2325-10-2
Número MDL MFCD00064255
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Blanco
Fórmula molecular C11H16ClNO2
Cantidad 5 g
Beilstein 2330888
Índice Merck 14,4777
Sinónimo 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
Clave InChI SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 229.70
PubChem CID 6456035
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystals