Learn More
Sal sódica de (S,S)-fluvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,S)-Fluvastatin Sodium Salt |
| CAS | 194935-01-8 |
| Fórmula molecular | C24H25FNNaO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [S-[R*,R*-(E)]]-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19+;/m1./s1 |
| SMILES | O=C(O[Na])C[C@@H](O)C[C@H](O)/C=C/C(N1C(C)C)=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,E)-7-(3-(4-fluorofenil)-1-isopropil-1H-indol-2-il)-3,5-dihidroxihept-6-enoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 433.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.17 |