Learn More
(S,S)-f-SpiroPhos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,S)-f-SpiroPhos |
| CAS | 1839590-23-6 |
| Fórmula molecular | C48H44FeP2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Bis[(11aS)-10,11,12,13-tetrahydro-4H-diindeno[7,1-cd:1',7'-ef]phosphocin-5(6H)-yl]-ferrocene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C24H22P.Fe/c2*1-2-10-21(9-1)25-15-19-7-3-5-17-11-13-24(22(17)19)14-12-18-6-4-8-20(16-25)23(18)24;/h2*1-10H,11-16H2;/q2*-1;+2 |
| SMILES | C12=CC=CC3=C1C4(C5=C(CC4)C=CC=C5CP([C-]67[CH]8=[CH]9[CH]%10=[CH]6[Fe+2]9%1087%11%12%13%14[CH]%15=[CH]%11[C-]%12(P%16CC%17=CC=CC%18=C%17C%19(CC%18)C%20=C(CC%19)C=CC=C%20C%16)[CH]%13=[CH]%15%14)C2)CC3 |
| Nombre IUPAC | 1,1′-Bis[(11aS)-10,11,12,13-tetrahidro-4H-diindeno[7,1-cd:1′,7′-ef]fosfocin-5(6H)-il]ferroceno |
| Peso molecular (g/mol) | 738.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 738.23 |