Learn More
(S,S)Dinitroso Etambutol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dinitrosoethambutol |
| CAS | 2792161-95-4 |
| Fórmula molecular | C10 H22 N4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N'-Dinitrosoethambutol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22N4O4/c1-3-9(7-15)13(11-17)5-6-14(12-18)10(4-2)8-16/h9-10,15-16H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](CO)N(CCN(N=O)[C@@H](CC)CO)N=O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-N-[2-[[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-nitrosoamino]etil]amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 262.3061 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1641 |