Learn More
S,S-Dimetil-N-(p-toluenosulfonil)sulfoximina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390114 5 g 5 g
11300124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00577.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22236-45-9 | C9H13NO3S2 | 247.327 g/mol
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine, is used as methylene-transfer agent. The anion adds to carbonyl compounds to give epoxides which can react with a further mole of reagent with ring expansion to give 2,2-disubstituted oxetanes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La S,S-dimetil-N-(p-toluenosulfonil)sulfoximina se utiliza como agente de transferencia de metileno. El anión se añade a los compuestos de carbonilo para dar epóxidos que pueden reaccionar con un mol adicional de reactivo con expansión del anillo para dar oxetanos 2,2-disustituidos. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en EtOH, THF y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22236-45-9
Fórmula molecular C9H13NO3S2
Peso molecular (g/mol) 247.327
Número MDL MFCD00013922
Clave InChI IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide
PubChem CID 99226
Nombre IUPAC N-[dimetil(oxo)-$l^{6}-sulfanilideno]-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2119329
Información de solubilidad Soluble in EtOH,THF,DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.34
Porcentaje de pureza 98%