Learn More
Clorhidrato de (S,S)-dihidrobupropión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,S)-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 292055-71-1 |
| Fórmula molecular | C13 H20 Cl N O . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-3-Chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-benzenemethanol Hydrochloride, BW-A 494U, (R*,R*)-3-Chloro-alpha-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, (alphaR)-rel-3-Chloro-alpha-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benezenemethanol Hydrochloride, (alphaS)-rel-3-chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1 |
| SMILES | [C@H]([C@@H](NC(C)(C)C)C)(O)C1=CC(Cl)=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | (1S,2S)-2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 278.21794 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1 |