Learn More
(S,S')-3-Metil-1-(2-piperidinofenil)butilamina N-Acetil-glutato Sal, TRC
Código de producto. 30133545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133545 250 mg 250 miligramos
30007718 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325925250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219921-94-5
Peso molecular (g/mol) 435.56
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamidopenanedióico; (1S)-3-metil-1-(2-piperidina-1-ilfenil)butan-1-amina
SMILES CC(C)C[C@H](N)c1ccccc1N2CCCCC2.CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate
Fórmula molecular C16 H26 N2 . C7 H11 N O5
Sinónimo (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate, Repaglinide Imp. C (EP) as N-Acetyl-L-glutamate, L-Glutamic acid, N-acetyl-, compd. with (αS)-α-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine (1:1), Benzenemethanamine, α-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)-, (αS)-, N-acetyl-L-glutamate (1:1) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.2733