Learn More
Alfa Aesar™ (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 97+%
Código de producto. 15445956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445956 250 mg 250 miligramos
15435956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445956 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60702.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1091606-67-5
Fórmula molecular C26H24NP
Peso molecular (g/mol) 381.46
Número MDL MFCD11045444
Clave InChI MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Sinónimo 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
PubChem CID 46177587
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl]diphenylphosphane
SMILES N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Punto de fusión 87°C to 93°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +179° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.45
Porcentaje de pureza ≥97%