Learn More
(S,S)-(+)-2-Amino-1-fenilpropildifenilfosfina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15465666 250 mg 250 miligramos
15455666 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15465666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60331.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 341968-71-6 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 341968-71-6
Fórmula molecular C21H22NP
Peso molecular (g/mol) 319.39
Número MDL MFCD11044864
Clave InChI JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Sinónimo 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
PubChem CID 46176707
SMILES C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-(+)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Punto de fusión 100°C to 107°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +140° (c=0.5 in Chloroform)
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-amino-1-phenylpropyl]diphenylphosphane
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.38
Porcentaje de pureza ≥97%