Learn More
(S,S)-2,8-Diazabiciclo[4.3.0]nonano, TRC
Código de producto. 30355842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355842 10 g 10 g
30363261 100 mg 100 miligramos
30359424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41687110G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151213-40-0
Fórmula molecular C7 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS,7aS)-, 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aS-cis)-, (1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (1S,6S)-cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (4AS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrole[3,4-b]pyridine, (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Nombre IUPAC (4aS,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahidro-1H-pirrodio[3,4-b]piridina
SMILES C1CN[C@@H]2CNC[C@@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1157