Learn More
(S,S)-(+)-2,5-Bis(metoximetil)pirrolidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593884 1 g Frasco de vidrio 1 g
10023500 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11986621 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10593884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293460010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93621-94-4 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93621-94-4
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00210016
Clave InChI HDXYTIYVVNJFLU-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-2,5-bis-methoxymethylpyrrolidine, s,s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+ 2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2alpha,5beta-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl-2,3,4,5-tetrahydropyrrole
PubChem CID 7019262
Nombre IUPAC (2S,5S)-2,5-bis(metoximetil)pirrolidina
SMILES COCC1CCC(N1)COC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +8° (20°C c=3,EtOH)
Rotación específica + 8.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido