Learn More
(S,S)-[2-(4-Isopropil-2-oxazolinil)ferrocenil]difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468536 500 mg 500 miligramos
15458536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63816.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163169-29-7
Fórmula molecular C28H28FeNOP
Peso molecular (g/mol) 481.36
Número MDL MFCD15144869
Clave InChI FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Nombre IUPAC (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Punto de fusión 158°C to 162°C
Color Naranja
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido