Learn More
Alfa Aesar™ Diclorhidrato de (S,S)-(-)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee
Código de producto. 15495095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495095 250 mg 250 miligramos
11445780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495095 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H25981.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1052707-05-7
Fórmula molecular C14H8Cl2F10N2
Peso molecular (g/mol) 465.116
Número MDL MFCD09265323
Clave InChI JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
Sinónimo 1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995083
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Punto de fusión >200°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −28° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.13
Porcentaje de pureza 95%