Learn More
(S)-ropivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ropivacaine |
| CAS | 84057-95-4 |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(2S)-, 2-Piperidinecarboxamide','N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-','(S)-, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (-)-LEA 103, (-)-Ropivacaine, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide, (S)-(-)-Ropivacaine, Anapeine, LEA 103, Narop, Naropeine, Naropine, Ropivacaine, S-Ropivacaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-propilpiperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 274.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.2045 |