Learn More
(S)-ropivacaína N-isopropilo, TRC
Código de producto. 30417146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30417146 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30417146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR67499010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Ropivacaine N-Isopropyl
CAS 265120-58-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17H26N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1-methylethyl)-2-piperidinecarboxamide, Ropivacaine EP Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O/c1-12(2)19-11-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(3)8-7-9-14(16)4/h7-9,12,15H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
SMILES O=C([C@@H]1N(C(C)C)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C
Nombre IUPAC (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-propan-2-ilpiperidina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 274.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.2045
Porcentaje de pureza >95