Learn More
(S)-(+)-Rolipram, MedChemExpress
Código de producto. 16498276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498276 100 mg 100 miligramos
16488468 10 mg 10 miligramos
16404357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0392
MedChemExpress (S)-(+)-Rolipram ((+)-Rolipram) is a cyclic AMP(cAMP)-specific phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, with an IC50 of 1100 nM. (S)-(+)-Rolipram can suppresse tumor necrosis factor-alpha (TNFα) production by human mononuclear cells.
(S)-(+)-Rolipram ((+)-Rolipram) is a cyclic AMP(cAMP)-specific phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, with an IC50 of 1100 nM. (S)-(+)-Rolipram can suppresse tumor necrosis factor-alpha (TNFα) production by human mononuclear cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Rolipram
CAS 85416-73-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-Rolipram (S)-Rolipram
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (363.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC[C@H](C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1
Peso molecular (g/mol) 275.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation